Boc-L-leucine monohydrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-Leu-OH·H₂O, Boc-Leu-OH·H2O, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine monohydrate
B1187-25G B1187-5G
TCIAB1187-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAB1187-25G TCIAB1187-5G
Boc-L-leucine monohydrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Boc-L-leucine monohydrate
Formule: C₁₁H₂₁NO₄·H₂O
MW: 249,307 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065582
Numéro CAS: 200936-87-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 88.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -26.0 deg (C=2, AcOH)
Solubility in Acetic acid almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité