7-Bromo-5-chloro-8-hydroxyquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-Bromo-5-chloroquinolin-8-ol
B1190-5G B1190-1G
TCIAB1190-5GEA 180 EUR InStock
TCIAB1190-5G TCIAB1190-1G
7-Bromo-5-chloro-8-hydroxyquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
7-Bromo-5-chloro-8-hydroxyquinoline
Formule: C₉H₅BrClNO
MW: 258,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044601
Numéro CAS: 7640-33-7
EINECS: 231-574-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=786f62b90e64f1a14b136753b410f4641557760b&vid=786f62b90e64f1a14b136753b410f4641557760b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 182.0 deg-C
Solubility in hot Acetic acid almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité