4,5-Bis(benzoylthio)-1,3-dithiole-2-thione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B1199-1G B1199-5G
TCIAB1199-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAB1199-1G TCIAB1199-5G
4,5-Bis(benzoylthio)-1,3-dithiole-2-thione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4,5-Bis(benzoylthio)-1,3-dithiole-2-thione
Formule: C₁₇H₁₀O₂S₅
MW: 406,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059894
Numéro CAS: 68494-08-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 143.0 deg-C
Solubility in Chloroform almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité