Bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene pour l'électronique organique
Fournisseur: TCI
Synonyms: BEDT-TTF, Bis(ethylenedithiolo)tetrathiafulvalene
B1200-1G B1200-100MG B1200-5G
TCIAB1200-1GEA 164 EUR InStock
TCIAB1200-1G TCIAB1200-100MG TCIAB1200-5G
Bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene pour l'électronique organique
Bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene
Formule: C₁₀H₈S₈
MW: 384,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059710
Numéro CAS: 66946-48-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 30.00 to 32.00 %
Elemental analysis (Sulfuride) 65.00 to 69.00 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité