Lucigenin ≥97.0% (par HPLC) pour la recherche en chimiluminescence
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(N-methylacridinium) nitrate, N,N′-Dimethyl-9,9′-biacridinium dinitrate, 10,10'-Dimethyl-9,9'-biacridinium dinitrate
B1203-1G B1203-5G
TCIAB1203-1GEA 118 EUR InStock
TCIAB1203-1G TCIAB1203-5G
Lucigenin ≥97.0% (par HPLC) pour la recherche en chimiluminescence
Lucigenin
Formule: C₂₈H₂₂N₄O₆
MW: 510,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011925
Numéro CAS: 2315-97-1
EINECS: 219-023-4
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Molar extinction coefficient min. 150000 (H2O, 260.0 to 261.0 nm)
Molar extinction coefficient2 min. 33000 (H2O, 368.0 to 369.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité