2,2'-Bis(2-oxazoline) ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
B1226-25G B1226-5G
TCIAB1226-25GEA 224 EUR InStock
TCIAB1226-25G TCIAB1226-5G
2,2'-Bis(2-oxazoline) ≥97.0% (sur base azote total)
2,2'-Bis(2-oxazoline)
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059930
Numéro CAS: 36697-72-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 209.0 to 215.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité