1,8-Bis(2-pyridyl)-3,6-dithiaoctane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: S,S'-Bis[2-(2-pyridyl)ethyl]-1,2-ethanedithiol, 2,2'-(3,6-Dithiaoctamethylene)pyridine
B1229-1G B1229-5G
TCIAB1229-1GEA 202 EUR InStock
TCIAB1229-1G TCIAB1229-5G
1,8-Bis(2-pyridyl)-3,6-dithiaoctane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,8-Bis(2-pyridyl)-3,6-dithiaoctane
Formule: C₁₆H₂₀N₂S₂
MW: 304,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006366
Numéro CAS: 64691-70-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 51.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité