1-Butyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB1254-25MLEA 196 EUR InStock
TCIAB1254-25ML TCIAB1254-5ML
1-Butyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (par GC)
1-Butyl-2-pyrrolidone
Formule: C₈H₁₅NO
MW: 141,21 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Numéro MDL: MFCD00020876
Numéro CAS: 3470-98-2
EINECS: 222-437-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité