Benzyl isopropenyl ether ≥97.0% (par GC) agent protecteur d'hydroxyle
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Benzyloxy-1-propene, Isopropenyl Benzyl Ether
B1257-1ML B1257-5ML
TCIAB1257-1MLEA 97.9 EUR InStock
TCIAB1257-1ML TCIAB1257-5ML
Benzyl isopropenyl ether ≥97.0% (par GC) agent protecteur d'hydroxyle
Benzyl isopropenyl ether
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,21 g/mol
Point d'ébullition: 192°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059913
Numéro CAS: 32783-20-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=981d49529e3133dcc2b068e6a0854c609bc50e1b&vid=981d49529e3133dcc2b068e6a0854c609bc50e1b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité