cis-4-tert-Butylcyclohexanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: cis-4-(tert-Butyl)cyclohexanol
B1270-1G B1270-5G
TCIAB1270-1GEA 181 EUR InStock
TCIAB1270-1G TCIAB1270-5G
cis-4-tert-Butylcyclohexanol ≥98.0% (par GC)
cis-4-tert-Butylcyclohexanol
Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070476
Numéro CAS: 937-05-3
EINECS: 213-321-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité