Bis(2-dimethylaminoethyl)ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Dimethylaminoethyl Ether, 2,2'-Oxybis(N,N-dimethylethanamine)
B1291-25ML B1291-500ML
TCIAB1291-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB1291-25ML TCIAB1291-500ML
Bis(2-dimethylaminoethyl)ether ≥98.0% (par GC)
Bis(2-dimethylaminoethyl)ether
Formule: C₈H₂₀N₂O
MW: 160,26 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point d'éclair: 56°C
Numéro MDL: MFCD00059199
Numéro CAS: 3033-62-3
EINECS: 221-220-5
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité