1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B1292-25G B1292-5G
TCIAB1292-25GEA 165 EUR InStock
TCIAB1292-25G TCIAB1292-5G
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
Formule: C₂H₄Cl₆Si₂
MW: 296,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013601
Numéro CAS: 2504-64-5
EINECS: 219-710-9
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité