Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dimethyl [1,1'-biphenyl]-4,4'-dicarboxylate, 4,4'-Biphenyldicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 4,4'-Bibenzoic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl-4,4'-biphenyldicarboxylate
B1309-25G B1309-5G
TCIAB1309-25GEA 113 EUR InStock
TCIAB1309-25G TCIAB1309-5G
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate
Formule: C₁₆H₁₄O₄
MW: 270,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017201
Numéro CAS: 792-74-5
EINECS: 212-341-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 217.0 to 220.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité