Benzofuroxan ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1316-25G B1316-500G
TCIAB1316-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAB1316-25G TCIAB1316-500G
Benzofuroxan ≥98.0% (par GC)
Benzofuroxan
Formule: C₆H₄N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00005807
Numéro CAS: 480-96-6
EINECS: 207-559-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité