2,2-Bis(4-chloroformyloxyphenyl)propane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B1335-1G B1335-5G
TCIAB1335-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB1335-1G TCIAB1335-5G
2,2-Bis(4-chloroformyloxyphenyl)propane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2,2-Bis(4-chloroformyloxyphenyl)propane
Formule: C₁₇H₁₄Cl₂O₄
Point d'ébullition: 216°C
Numéro MDL: MFCD00060109
Numéro CAS: 2024-88-6
EINECS: 217-970-8
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité