3-Benzyl-1,3-oxazolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B1339-1G B1339-5G
TCIAB1339-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAB1339-1G TCIAB1339-5G
3-Benzyl-1,3-oxazolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Benzyl-1,3-oxazolidine
Formule: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,22 g/mol
Point d'ébullition: 127°C
Numéro MDL: MFCD00059028
Numéro CAS: 13657-16-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité