Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Butoxyphthalonitrile ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Butoxy-1,2-dicyanobenzene

B1353-1G B1353-5G
TCIAB1353-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAB1353-1G TCIAB1353-5G
4-Butoxyphthalonitrile ≥96.0% (par GC)
4-Butoxyphthalonitrile


Formule: C₁₂H₁₂N₂O
MW: 200,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059035
Numéro CAS: 81560-32-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité