1-Benzyl-3-aminopyrrolidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B1354-25G B1354-5G
TCIAB1354-25GEA 131 EUR InStock
TCIAB1354-25G TCIAB1354-5G
1-Benzyl-3-aminopyrrolidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₆N₂
Numéro MDL: MFCD00059036
Numéro CAS: 18471-40-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité