Butyrate d'octyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Butanoic acid octyl ester, Butyric acid octyl ester
B24978.18 B24978.30
B24978.18EA 30.4 EUR InStock
B24978.18 B24978.30
Butyrate d'octyle ≥97%
Butyrate d'octyle
Purity: 97% CAS No.: 110-39-4 Molecular Formula: CH3CH2CH2CO2(CH2)7CH3 Formula Weight: 172.27 MDL No.: MFCD00048939
Formule: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200,32 g/mol
Point d'ébullition: 224 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –56 °C
Densité: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048939
Numéro CAS: 110-39-4
EINECS: 203-762-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité