N-Benzyliminodiacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-(Benzylazanediyl)diacetic acid, N-Benzyliminodiacetic acid
B1363-25G B1363-5G
TCIAB1363-25GEA 299 EUR InStock
TCIAB1363-25G TCIAB1363-5G
N-Benzyliminodiacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Benzyliminodiacetic acid
Formule: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004285
Numéro CAS: 3987-53-9
EINECS: 223-631-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1347f5226d4a488b26abac5f0ffedae0cdb75af7&vid=1347f5226d4a488b26abac5f0ffedae0cdb75af7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point (Decomposition) 198.0 to 203.0 deg-C
Solubility in hot Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité