Bis(2-ethoxyethyl)amine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,2'-Diethoxydiethylamine
B1364-25ML B1364-500ML
TCIAB1364-25MLEA 112 EUR InStock
TCIAB1364-25ML TCIAB1364-500ML
Bis(2-ethoxyethyl)amine ≥98.0% (par GC)
Bis(2-ethoxyethyl)amine
Formule: C₈H₁₉NO₂
MW: 161,25 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Numéro MDL: MFCD00039904
Numéro CAS: 124-21-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité