Bis[2-carboxyethylgermanium(IV)] sesquioxide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB1367-25GEA 245 EUR InStock
TCIAB1367-25G TCIAB1367-5G
Bis[2-carboxyethylgermanium(IV)] sesquioxide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bis[2-carboxyethylgermanium(IV)] sesquioxide
Formule: C₆H₁₀Ge₂O₇
MW: 339,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00049319
Numéro CAS: 12758-40-6
EINECS: 235-800-0
Merck Index: 14,07795
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité