Benzylhydrazine monohydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Benzylhydrazine hydrochloride
B1396-25G B1396-5G
TCIAB1396-25GEA 391 EUR InStock
TCIAB1396-25G TCIAB1396-5G
Benzylhydrazine monohydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Benzylhydrazine monohydrochloride
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 158,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012921
Numéro CAS: 1073-62-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 97.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité