2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]hexafluoropropane ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)bis[(4-aminophenoxy)benzene]
B1398-25G B1398-5G
TCIAB1398-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAB1398-25G TCIAB1398-5G
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]hexafluoropropane ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]hexafluoropropane
Formule: C₂₇H₂₀F₆N₂O₂
MW: 518,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015723
Numéro CAS: 69563-88-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 165.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité