2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)bis(benzoic Acid)
B1401-25G B1401-5G
TCIAB1401-25GEA 213 EUR InStock
TCIAB1401-25G TCIAB1401-5G
2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane
Formule: C₁₇H₁₀F₆O₄
MW: 392,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040931
Numéro CAS: 1171-47-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité