Ethyl-3,3-bis(methylthio)-2-cyanoacrylate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,3-Bis(methylthio)-2-cyanoacrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-cyano-3,3-bis(methylthio)acrylate
B1411.0500 B1411-25G B1411-500G B1411-100G B1411-5G
TCIAB1411.0500EA 0 EUR InStock
TCIAB1411.0500 TCIAB1411-25G TCIAB1411-500G TCIAB1411-100G TCIAB1411-5G
Ethyl-3,3-bis(methylthio)-2-cyanoacrylate ≥98.0% (sur base azote total)
Ethyl-3,3-bis(methylthio)-2-cyanoacrylate
Formule: C₈H₁₁NO₂S₂
MW: 217,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143027
Numéro CAS: 17823-58-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité