2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)bis(2-aminophenol), 4,4'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)bis(2-aminophenol)
B1415-25G B1415-5G
TCIAB1415-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAB1415-25G TCIAB1415-5G
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
Formule: C₁₅H₁₂F₆N₂O₂
MW: 366,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039147
Numéro CAS: 83558-87-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité