N-tert-Butyl-2-methoxyethylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-(2-Methoxyethyl)-tert-butylamine
B1430-1G B1430-5G
TCIAB1430-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB1430-1G TCIAB1430-5G
N-tert-Butyl-2-methoxyethylamine ≥98.0% (par GC)
N-tert-Butyl-2-methoxyethylamine
Formule: C₇H₁₇NO
MW: 131,22 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Numéro MDL: MFCD00145008
ONU: 2733
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba210b6d3277aa7aea37ef8cea76bd5d565fd64a&vid=2a50d141ccbd7d34762ce1160c8a54f415c03532&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité