Bis(tetrabutylammonium) bis(1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolato)palladium(II) ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
B1437-1G B1437-100MG
TCIAB1437-1GEA 277 EUR InStock
TCIAB1437-1G TCIAB1437-100MG
Bis(tetrabutylammonium) bis(1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolato)palladium(II) ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(tetrabutylammonium) bis(1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolato)palladium(II)
Formule: C₃₈H₇₂N₂PdS₁₀
Numéro MDL: MFCD00143779
Numéro CAS: 72688-90-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité