1,3-Bis(2-isocyanato-2-propyl)benzene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B1442-25G B1442-500G
TCIAB1442-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB1442-25G TCIAB1442-500G
1,3-Bis(2-isocyanato-2-propyl)benzene ≥97.0% (par GC)
1,3-Bis(2-isocyanato-2-propyl)benzene
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₂
Point d'ébullition: 106°C
Point de fusion: -10°C
Point d'éclair: 153°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00142493
Numéro CAS: 2778-42-9
EINECS: 220-474-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité