L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bis(tetrabutylammonium) tetracyanodiphenoquinodimethanide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(tetrabutylammonium) Tetracyanodiphenoquinodimethane Complex, TCNDQ
B1466-100MG
TCIAB1466-100MGEA 184 EUR InStock
TCIAB1466-100MG
Bis(tetrabutylammonium) tetracyanodiphenoquinodimethanide ≥98.0% (sur base azote total)
Bis(tetrabutylammonium) tetracyanodiphenoquinodimethanide
Formule: C₅₀H₈₀N₆
MW: 765.23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00213933
Numéro CAS: 68271-98-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité