Butoxyacetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B1467-1G B1467-5G
TCIAB1467-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAB1467-1G TCIAB1467-5G
Butoxyacetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Butoxyacetic acid
Formule: C₆H₁₂O₃
Point d'ébullition: 234°C
Numéro MDL: MFCD00067044
Numéro CAS: 2516-93-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité