2-Bromo-5-nitrofurane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1470-1G B1470-5G
TCIAB1470-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAB1470-1G TCIAB1470-5G
2-Bromo-5-nitrofurane ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5-nitrofurane
Formule: C₄H₂BrNO₃
MW: 191,97 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Numéro MDL: MFCD00142879
Numéro CAS: 823-73-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbc6078a986c1f1d2a928c223ab2fbb4da2a1d41&vid=cbc6078a986c1f1d2a928c223ab2fbb4da2a1d41&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 49.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité