tert-Butyl methyl sulphide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B1475-25ML B1475-5ML
TCIAB1475-25MLEA 85.8 EUR InStock
TCIAB1475-25ML TCIAB1475-5ML
tert-Butyl methyl sulphide ≥98.0% (par GC)
tert-Butyl methyl sulphide
Formule: C₅H₁₂S
MW: 104,21 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Point d'éclair: -3°C
Numéro MDL: MFCD00008840
Numéro CAS: 6163-64-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité