1,3-Bis(4-hydroxyphenoxy)benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Resorcinol Bis(4-hydroxyphenyl) Ether
B1484-1G B1484-5G
TCIAB1484-1GEA 131 EUR InStock
TCIAB1484-1G TCIAB1484-5G
1,3-Bis(4-hydroxyphenoxy)benzene ≥98.0% (par GC)
1,3-Bis(4-hydroxyphenoxy)benzene
Formule: C₁₈H₁₄O₄
MW: 294,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142505
Numéro CAS: 126716-90-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité