Ethyl-tert-butylacetate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB1510-100MLEA 273 EUR InStock
TCIAB1510-100ML TCIAB1510-25ML
Ethyl-tert-butylacetate ≥99.0% (par GC)
Ethyl-tert-butylacetate
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Point d'éclair: 34°C
Numéro MDL: MFCD00026911
Numéro CAS: 5340-78-3
EINECS: 226-280-6
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité