1,3-Bis(4,5-dihydro-2-oxazolyl)benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-(1,3-Phenylene)bis(2-oxazoline), 1,3-Bis(4,5-dihydrooxazol-2-yl)benzene
B1511-25G B1511-500G B1511-100G
TCIAB1511-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB1511-25G TCIAB1511-500G TCIAB1511-100G
1,3-Bis(4,5-dihydro-2-oxazolyl)benzene ≥98.0% (par GC)
1,3-Bis(4,5-dihydro-2-oxazolyl)benzene
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
MW: 216,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191606
Numéro CAS: 34052-90-9
EINECS: 421-510-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 149.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité