Bis(1,3-propanediamine)copper(II) dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B1513-1G B1513-10G
TCIAB1513-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAB1513-1G TCIAB1513-10G
Bis(1,3-propanediamine)copper(II) dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(1,3-propanediamine)copper(II) dichloride
Formule: C₆H₂₀Cl₂CuN₄
MW: 282,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191318
Numéro CAS: 32270-93-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to Purple powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité