1,1'-Bis(2,4-dinitrophenyl)-4,4'-bipyridinium dichloride ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1518-25G B1518-5G
TCIAB1518-25GEA 486 EUR InStock
TCIAB1518-25G TCIAB1518-5G
1,1'-Bis(2,4-dinitrophenyl)-4,4'-bipyridinium dichloride ≥97.0% (par HPLC)
1,1'-Bis(2,4-dinitrophenyl)-4,4'-bipyridinium dichloride
Formule: C₂₂H₁₄Cl₂N₆O₈
Numéro MDL: MFCD00142352
Numéro CAS: 41168-79-0
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité