1,4-Benzenedimethanethiol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: alpha,alpha'-Dimercapto-p-xylene, 1,4-Bis(mercaptomethyl)benzene, 1,4-BDMT
B1521-1G B1521-5G
TCIAB1521-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB1521-1G TCIAB1521-5G
1,4-Benzenedimethanethiol ≥98.0% (par GC)
1,4-Benzenedimethanethiol
Formule: C₈H₁₀S₂
MW: 170,29 g/mol
Point d'ébullition: 156°C
Numéro MDL: MFCD00004872
Numéro CAS: 105-09-9
EINECS: 203-269-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité