1,4-Bis(methoxymethyl)benzene ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1530-25G B1530-500G
TCIAB1530-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAB1530-25G TCIAB1530-500G
1,4-Bis(methoxymethyl)benzene ≥99.0% (par GC)
1,4-Bis(methoxymethyl)benzene
Formule: C₁₀H₁₄O₂
Point d'ébullition: 235°C
Point d'éclair: 118°C
Numéro MDL: MFCD00025903
Numéro CAS: 6770-38-3
EINECS: 229-828-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité