3,4-Bis(2,4,5-triméthyl-3-thiényl)-1H-pyrrole-2,5-dione ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B1535-1G B1535-100MG
TCIAB1535-1GEA 594 EUR InStock
TCIAB1535-1G TCIAB1535-100MG
3,4-Bis(2,4,5-triméthyl-3-thiényl)-1H-pyrrole-2,5-dione ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
3,4-Bis(2,4,5-triméthyl-3-thiényl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formule: C₁₈H₁₉NO₂S₂
MW: 345,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142790
Numéro CAS: 220191-36-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité