Methyl-3-benzoylpropionate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 4-Oxo-4-phenylbutyrate, 3-Benzoylpropionic Acid Methyl Ester, Methyl 4-oxo-4-phenylbutanoate, 4-Oxo-4-phenylbutyric Acid Methyl Ester
B1546-25G B1546-5G
TCIAB1546-25GEA 193 EUR InStock
TCIAB1546-25G TCIAB1546-5G
Methyl-3-benzoylpropionate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-benzoylpropionate
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014906
Numéro CAS: 25333-24-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité