9,9-Bis(4-aminophenyl)fluorene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-(9-Fluorenylidene)dianiline, 4,4'-(9H-Fluorene-9,9-diyl)dianiline
B1549-25G B1549-100G
TCIAB1549-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAB1549-25G TCIAB1549-100G
9,9-Bis(4-aminophenyl)fluorene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
9,9-Bis(4-aminophenyl)fluorene
Formule: C₂₅H₂₀N₂
MW: 348,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039156
Numéro CAS: 15499-84-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité