1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)cyclohexane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1568-25G B1568-500G B1568-100G
TCIAB1568-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAB1568-25G TCIAB1568-500G TCIAB1568-100G
1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)cyclohexane ≥98.0% (par GC)
1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)cyclohexane
Formule: C₁₈H₂₀O₂
Numéro MDL: MFCD00019341
Numéro CAS: 843-55-0
EINECS: 212-677-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 192.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité