cis-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethylene ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1573-1G B1573-25G B1573-5G
TCIAB1573-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAB1573-1G TCIAB1573-25G TCIAB1573-5G
cis-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethylene ≥95.0% (par HPLC)
cis-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethylene
Formule: C₁₄H₁₂O₄S₂
Numéro MDL: MFCD00010140
Numéro CAS: 963-15-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité