trans-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethylene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1574-1G B1574-5G
TCIAB1574-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAB1574-1G TCIAB1574-5G
trans-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethylene ≥98.0% (par HPLC)
trans-1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethylene
Formule: C₁₄H₁₂O₄S₂
MW: 308,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066528
Numéro CAS: 963-16-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 220.0 to 230.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité