(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B1583.0005 B1583-25G B1583-5G B1583-1G
TCIAB1583.0005EA 0 EUR InStock
TCIAB1583.0005 TCIAB1583-25G TCIAB1583-5G TCIAB1583-1G
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine ≥98.0% (par GC)
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191310
Numéro CAS: 169749-99-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +2.8 to +3.2 deg (C=10, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité