tert-Butylmalononitrile ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B1584-25G B1584-5G
TCIAB1584-25GEA 328 EUR InStock
TCIAB1584-25G TCIAB1584-5G
tert-Butylmalononitrile ≥95.0% (par GC)
tert-Butylmalononitrile
Formule: C₇H₁₀N₂
Numéro MDL: MFCD00191326
Numéro CAS: 4210-60-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 95.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité