Benzaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B1593-1G B1593-10G
TCIAB1593-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB1593-1G TCIAB1593-10G
Benzaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Benzaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone
Formule: C₁₃H₁₀N₄O₄
MW: 286,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00156353
Numéro CAS: 1157-84-2
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 240.0 to 244.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité